Learn More
4-Méthoxy-2-méthylaniline, TRC
Code produit 30483655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483655 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30483655 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2636205G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-2-methylaniline
CAS 102-50-1
Formule moléculaire C8H11NO
Quantité 5 g
Synonyme 4-Methoxy-2-methylbenzenamine, 2-Amino-5-methoxytoluene, 2-Methyl-4-(methyloxy)aniline, 2-Methyl-4-anisidine, 2-Methyl-4-methoxyaniline, 2-Methyl-4-methoxybenzenamine, 2-Methyl-p-anisidine, 3-Methyl-4-aminophenol methyl ether, 4-Methoxy-o-toluidine, [2-Methyl-4-(methyloxy)phenyl]amine, m-Cresidine
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(N)c(C)c1
Nom IUPAC 4-méthoxy-2-méthylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Poids de la formule 137.0841