Learn More
4-méthoxy-2-méthylbenzaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde |
| Couleur | Jaune |
| Densité | 1.107 g/mL |
| Point d’ébullition | 262°C to 267°C (literature) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.571 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1933786 |
| Poids de la formule | 150.18 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Afficher plus |