Learn More
Acide 4-méthoxy-2-méthylbenzèneboronique, 98 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Réactif pour la préparation de molécules biologiquement actives d’hydroxyphénylnaphthols sous forme d’inhibiteurs 17ß-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 2
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches dans des récipients bien scellés
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid |
| Point de fusion | 191°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 8111222 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 165.99 |
| Pourcentage de pureté | 98% |