Learn More
Acide 4-méthoxy-2-méthylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11466170 1 g 1g
11476170 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11466170 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27096.03
 Article restreint
Expédition estimée: 22-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 6245-57-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6245-57-4
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00020291
Clé InChI MSVRGYOYISBGTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4-methoxybenzoic acid, 4-methoxy-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-p-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-2-methyl, 4-methoxy-o-toluic acid, acmc-209x9h, ksc495k2d, 2-methyl-4-methoxybenzoicacid, 2-methyl-4-methoxy-benzoic acid, 4-methoxy-2-methyl benzoic acid
CID PubChem 597216
Nom IUPAC Acide4-méthoxy-2-méthylbenzoïque
SMILES COC1=CC(C)=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-2-methylbenzoic acid
Point de fusion 177°C to 181°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%