Learn More
Chlorhydrate de 4-méthoxy-2-méthylphénylhydrazine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11313696 5 g 5g
11303696 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313696 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14810.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 93048-16-9 | C8H13ClN2O | 188.655 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93048-16-9
Formule moléculaire C8H13ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 188.655
Numéro MDL MFCD03426021
Clé InChI OIFKWIPSJGNUCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxy-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-methoxy-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-hydrazino-3-methylanisole hydrochloride, 4-methoxy-2-methylphenylhydrazinehydrochloride, 4-methoxy-2-methylphenyl-hydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methoxy-2-methylphenyl-, monohydrochloride
CID PubChem 21997741
Nom IUPAC (4-méthoxy-2-méthylphényl)hydrazine;chlorhydrate
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC)NN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∽110°C (decomposition)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 7227704
Poids de la formule 188.66
Pourcentage de pureté 96%