Learn More
4‘ -Méthoxy-2’ -nitroacétanilide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11316856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11316856 25 g 25g
11306856 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11316856 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04218.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 119-81-3 | C9H10N2O4 | 210.189 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-81-3
Formule moléculaire C9H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 210.189
Numéro MDL MFCD00017018
Clé InChI QGEGALJODPBPGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-methoxy-2-nitrophenyl acetamide, 4'-methoxy-2'-nitroacetanilide, 4-methoxy-2-nitroacetanilide, 2'-nitro-p-acetanisidide, acetamide, n-4-methoxy-2-nitrophenyl, 2-nitro-p-acetanisidide, p-acetanisidide, 2-nitro, 4-acetamido-3-nitroanisole, 2-nitro-4-methoxyacetanilide, p-acetanisidide, 2'-nitro
CID PubChem 67075
Nom IUPAC N-(4-méthoxy-2-nitrophényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)OC)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Point de fusion 117°C to 118°C
Quantité 25 g
Beilstein 2809678
Poids de la formule 210.19
Pourcentage de pureté ≥98%