Learn More
4-Methoxy-2-nitroaniline (2-Nitro-p-anisidine), TRC
Code produit 30466575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30466575 250 mg
30467648 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30466575 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN491800250MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-96-8
Formule moléculaire C7 H8 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Synonyme Benzenamine, 4-methoxy-2-nitro-, 4-Methoxy-2-nitroaniline
Nom IUPAC 4-méthoxy-2-nitroaniline
SMILES COc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitro-p-anisidine
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
Poids de la formule 168.0535