Learn More
4-méthoxy-2-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10061270 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10061270 25 g Flacon en verre 25g
10615752 100 g Flacon en verre 100g
10153270 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10061270 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125960250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 96-96-8 | C7H8N2O3 | 168.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-96-8
Formule moléculaire C7H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD00007152
Clé InChI QFMJFXFXQAFGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-4-methoxyaniline, 4-amino-3-nitroanisole, fast bordeaux gp, 2-nitro-p-anisidine, azobase nas, devol bordeaux b, bordeaux gp base, bordeaux gp salt, fast bordeaux gp base, fast bordeaux gp salt
CID PubChem 66793
ChEBI CHEBI:48973
Nom IUPAC 4-méthoxy-2-nitroaniline
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-2-nitroaniline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 123.0°C to 126.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H3(NO2)NH2
Quantité 25 g
Beilstein 13, 521
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxy-2-nitroaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.