Learn More
4-Méthoxy-2-nitroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419163 100 g 100g
11429163 500 g 500g
11439163 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419163 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11673.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 96-96-8 | C7H8N2O3 | 168.152 g/mol
4-Methoxy-2-nitroaniline is an aniline compound used in the synthesis of dyes and pigments. It has also been shown to act as a molluscicidal agent and has been used in hemolytic anemia studies. Also used as an intermediate for the synthesis of dyes, pigments and other chemical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-Methoxy-2-nitroaniline est un composé d’aniline utilisé dans la synthèse des colorants et des pigments. Utilisé dans le cadre d’études sur l’anémie hémolytique, son action en tant qu’agent molluscidal a également été démontrée. Également utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de colorants, de pigments et d’autres composés chimiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le méthanol chaud presque transparent.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-96-8
Formule moléculaire C7H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.152
Numéro MDL MFCD00007152
Clé InChI QFMJFXFXQAFGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-4-methoxyaniline, 4-amino-3-nitroanisole, fast bordeaux gp, 2-nitro-p-anisidine, azobase nas, devol bordeaux b, bordeaux gp base, bordeaux gp salt, fast bordeaux gp base, fast bordeaux gp salt
CID PubChem 66793
ChEBI CHEBI:48973
Nom IUPAC 4-méthoxy-2-nitroaniline
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-2-nitroaniline
Point de fusion 126°C to 128°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 880318
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in hot methanol almost transparency.
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 99%