Learn More
Acide 4-méthoxy-2-pyridinecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methoxy-2-pyridinecarboxylic Acid |
| CAS | 29082-91-5 |
| Formule moléculaire | C7H7NO3 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 4-Methoxypicolinic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7NO3/c1-11-5-2-3-8-6(4-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | O=C(O)C1=NC=CC(OC)=C1 |
| Nom IUPAC | Acide 4-méthoxy-2-pyridinecarboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.14 |
| Poids de la formule | 153.04 |