Learn More
Acide 4-méthoxy-2-pyridinecarboxylique, TRC
Code produit 30483023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483023 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30483023 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2716702.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-2-pyridinecarboxylic Acid
CAS 29082-91-5
Formule moléculaire C7H7NO3
Quantité 2.5 g
Synonyme 4-Methoxypicolinic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO3/c1-11-5-2-3-8-6(4-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
SMILES O=C(O)C1=NC=CC(OC)=C1
Nom IUPAC Acide 4-méthoxy-2-pyridinecarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Poids de la formule 153.04