Learn More
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31027705
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31027705 5 g
31020338 1 g
31021362 250 mg
31019450 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31027705 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD115635g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS 106312-36-1
Formule moléculaire C9H7F3O2
Numéro MDL MFCD01091011
Quantité 5 g
SMILES O=CC1=CC=C(OC)C=C1C(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 204.15
Pourcentage de pureté 98%