Learn More
4-Méthoxy-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15407555
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15407555 250 mg 250mg
11382109 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15407555 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26123.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106312-36-1
Formule moléculaire C9H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.148
Numéro MDL MFCD01091011
Clé InChI BVPVUMRIGHMFNV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2778286
Nom IUPAC 4-méthoxy-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C=O)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Point de fusion 39°C to 41°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methoxy-2-trifluoromethyl, 4-formyl-3-trifluoromethyl anisole, pubchem1463, acmc-1c5gx, ksc504i7t, 2-formyl-5-methoxybenzotrifluoride, 4-methoxy-2-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-methoxy-2-trifluoromethyl
Poids de la formule 204.15
Pourcentage de pureté 98%