Learn More
Acide 4-Méthoxy-(2trifluorométhyl)benzèneboronique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476110
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11476110 1 g 1g
11486110 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11476110 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27062.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 313546-16-6 | C8H8BF3O3 | 219.954 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 313546-16-6
Formule moléculaire C8H8BF3O3
Poids moléculaire (g/mol) 219.954
Numéro MDL MFCD03095346
Clé InChI ZBCRZEJNAADYKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-methoxy-2-trifluoromethyl-phenylboronic acid, 4-methoxy-2, pubchem1868, acmc-1aefl, ablock ab-13-0076
CID PubChem 12109460
Nom IUPAC Acide [4-méthoxy-2-(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OC)C(F)(F)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 168°C to 172°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 219.95