Läs mer
Läs mer
4-méthoxy-2-(trifluorométhyl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Beskrivning
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine |
| Indice de réfraction | 1.4853 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 205.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?