Learn More
4-méthoxy-3-buten-2-one, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10103590 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10103590 50 mL Flacon en verre 50mL
10103540 10 mL Flacon en verre 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10103590 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153390500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4652-27-1 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4652-27-1
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00008778,MFCD00008778,MFCD00008778
Clé InChI VLLHEPHWWIDUSS-ARJAWSKDSA-N
Synonyme z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-methoxy-, 3z, z-4-methoxy-3-butene-2-one
CID PubChem 643837
Nom IUPAC (Z)-4-méthoxybut-3-ène-2-one
SMILES CO\C=C/C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-3-buten-2-one
Note relative au nom tech., 90%
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 200°C
Point d’éclair 63°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH=CHCOCH3
Indice de réfraction 1.4650 to 1.469
Quantité 50 mL
Beilstein 01, IV, 4080
Fieser 10,258
Gravité spécifique 0.98
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxy-3-buten-2-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.