Learn More
Chlorure de 4-méthoxy-3-méthyl-5-(trifluorométhyl)benzoyle, 97 %
Code produit 15478985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478985 1 g 1g
15488985 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478985 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35142.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1431329-64-4
Formule moléculaire C10H8ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 252.617
Numéro MDL MFCD22682812
Clé InChI YUARQUDWZUWICU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-3-methyl-5-trifluoromethyl benzoyl chloride
CID PubChem 86277689
Nom IUPAC Chlorure 4-méthoxy-3-méthyl-5-(trifluorométhyl)benzoyl
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)Cl)C(F)(F)F)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 252.62
Pourcentage de pureté 97%