Learn More
Alcool 4-méthoxy-3-méthylbenzylique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499520
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499520 250 mg 250mg
11409530 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499520 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50344.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 114787-91-6 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114787-91-6
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.193
Numéro MDL MFCD00060357
Clé InChI UVIIQYUUEVQCOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-3-methylbenzyl alcohol, 4-methoxy-3-methylphenyl methanol, 4-methoxy-3-methylbenzyl pound inverted question markalcohol, pubchem24130, acmc-1c48b, 3-methyl-4-methoxybenzyl alcohol, 4-methoxy-3-methyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-methoxy-3-methyl, 4-methoxy-3-methylphenyl methan-1-ol
CID PubChem 14457544
Nom IUPAC (4-méthoxy-3-méthylphényl)méthanol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)CO)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
Quantité 250 mg
Poids de la formule 152.19