Learn More
4-méthoxy-3-nitrobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438956 25 g 25g
11418956 1 g 1g
11428956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17081.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 31680-08-7 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31680-08-7
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.15
Numéro MDL MFCD00126498
Clé InChI YTCRQCGRYCKYNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-4-anisaldehyde, 4-methoxy-3-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methoxy-3-nitro, 3-nitro-4-methoxybenzaldehyde, pubchem8145, 3-nitro-p-anisaldehyde, acmc-1adwt, 4-methoxy-5-nitrobenzaldehyde, 4-methoxy-3-nitrobenzaldehyde
CID PubChem 700608
Nom IUPAC 4-méthoxy-3-nitrobenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
Point de fusion 97°C to 100°C
Quantité 25 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 98%