Learn More
Acide 4-méthoxy-3-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10174010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10174010 25 g Flacon en verre 25g
10702811 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10174010 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 187830250
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 89-41-8
Formule moléculaire C8H7NO5
Poids moléculaire (g/mol) 197.15
Numéro MDL MFCD00007256
Clé InChI ANXBDAFDZSXOPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methoxybenzoic acid, 3-nitro-p-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-3-nitro, unii-dd71o31olz, p-anisic acid, 3-nitro, dd71o31olz, 4-methoxy-3-nitro benzoic acid, 4-methoxy-3-nitro-benzoic acid, 4-methoxy-3-nitrobenzoicacid
CID PubChem 66640
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-3-nitrobenzoic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 189°C to 194°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H3(NO2)CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 10, 181
Poids de la formule 197.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement