Learn More
Acide 4-méthoxy-3-nitrobenzoïque, TRC
Code produit 30469292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469292 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30469292 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32705325G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-3-nitrobenzoic Acid
CAS 89-41-8
Formule moléculaire C8H7NO5
Quantité 25 g
Synonyme 4-Methoxy-3-nitrobenzoic Acid, 3-Nitro-4-methoxybenzoic Acid, 3-Nitro-p-anisic Acid, NSC 29085
Formule InChI InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-méthoxy-3-nitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 197.15
Poids de la formule 197.0324