Learn More
4-méthoxy-3-nitrobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10612663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10612663 1 g Flacon en verre ambré 1g
10521133 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10612663 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB07277DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 33224-23-6
Formule moléculaire C8H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.15
Numéro MDL MFCD00221439
Clé InChI ACAYRJJVKPMSIS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2800241
Nom IUPAC 4-méthoxy-3-nitrobenzonitrile
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C#N)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 3-nitro-4-methoxybenzonitrile, 4-methoxy-3-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 4-methoxy-3-nitro, 4-methoxy-3-nitrobenzenecarbonitrile, acmc-1cmtm, 5-cyano-2-methoxynitrobenzene, benzonitrile,4-methoxy-3-nitro
Poids de la formule 178.15
Pourcentage de pureté 97%