Learn More
4-Méthoxy-3-nitrobenzonitrile, TRC
Code produit 30482865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482865 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30482865 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM327008100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
CAS 33224-23-6
Formule moléculaire C8H6N2O3
Quantité 100 mg
Synonyme 3-Nitro-4-Methoxybenzonitrile
Formule InChI InChI=1S/C8H6N2O3/c1-13-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10(11)12/h2-4H,1H3
SMILES COC1=C([N+]([O-])=O)C=C(C#N)C=C1
Nom IUPAC 4-méthoxy-3-nitrobenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 178.15
Poids de la formule 178.0378