Learn More
4-Méthoxy-3-nitrobenzonitrile, TRC
Code produit 30472331
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472331 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472331 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3270081G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
CAS 33224-23-6
Formule moléculaire C8H6N2O3
Quantité 1 g
Synonyme 3-Nitro-4-Methoxybenzonitrile
Formule InChI InChI=1S/C8H6N2O3/c1-13-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10(11)12/h2-4H,1H3
SMILES COC1=C([N+]([O-])=O)C=C(C#N)C=C1
Nom IUPAC 4-méthoxy-3-nitrobenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 178.15
Poids de la formule 178.0378