Learn More
4-Méthoxy-3-pyrroline-2-one, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11304266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11304266 1 g 1g
11314266 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11304266 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19344.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 69778-83-2 | C5H7NO2 | 113.116 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69778-83-2
Formule moléculaire C5H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 113.116
Numéro MDL MFCD00071564
Clé InChI TXKQBYYDTLOLHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-3-pyrrolin-2-one, 4-methoxy-1h-pyrrol-2 5h-one, 4-methoxy-1,5-dihydro-2h-pyrrol-2-one, 4-methoxy-1,5-dihydropyrrol-2-one, 2h-pyrrol-2-one, 1,5-dihydro-4-methoxy, 4-methoxy-2,5-dihydro-1h-pyrrol-2-one, 4-methoxy-1,5-dihydropyrro-2-one, 1,5-dihydro-4-methoxy-2h-pyrrol-2-on, 4-methoxy-3-pyrroline-2-one
CID PubChem 574769
Nom IUPAC 3-méthoxy-1,2-dihydropyrol-5-one
SMILES COC1=CC(=O)NC1
Specifica
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-3-pyrrolin-2-one
Point de fusion 130°C to 134°C
Quantité 1 g
Beilstein 1524505
Poids de la formule 113.12
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.