Learn More
4-Méthoxy-3-pyrroline-2-one, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11314266
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11314266 5 g 5g
11304266 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11314266 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19344.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 69778-83-2 | C5H7NO2 | 113.116 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69778-83-2
Formule moléculaire C5H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 113.116
Numéro MDL MFCD00071564
Clé InChI TXKQBYYDTLOLHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-3-pyrrolin-2-one, 4-methoxy-1h-pyrrol-2 5h-one, 4-methoxy-1,5-dihydro-2h-pyrrol-2-one, 4-methoxy-1,5-dihydropyrrol-2-one, 2h-pyrrol-2-one, 1,5-dihydro-4-methoxy, 4-methoxy-2,5-dihydro-1h-pyrrol-2-one, 4-methoxy-1,5-dihydropyrro-2-one, 1,5-dihydro-4-methoxy-2h-pyrrol-2-on, 4-methoxy-3-pyrroline-2-one
CID PubChem 574769
Nom IUPAC 3-méthoxy-1,2-dihydropyrol-5-one
SMILES COC1=CC(=O)NC1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-3-pyrrolin-2-one
Point de fusion 130°C to 134°C
Quantité 5 g
Beilstein 1524505
Poids de la formule 113.12
Pourcentage de pureté 99%