Learn More
Chlorure de 4-méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486266 5 g 5g
11476266 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486266 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23072.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 98187-18-9 | C9H6ClF3O2 | 238.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98187-18-9
Formule moléculaire C9H6ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 238.59
Numéro MDL MFCD01631576
Clé InChI PBKYPTQBAQQVPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-3-trifluoromethyl benzoyl chloride, 3-trifluoromethyl-p-anisoyl chloride, 5-chlorocarbonyl-2-methoxybenzotrifluoride, 4methoxy-3-trifluoromethylbenzoyl chloride, 4-methoxy-5-trifluoromethylbenzoyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-methoxy-benzoyl chloride, 4-methoxy-3-trifluoromethyl benzoylchloride, 4-methoxy-3-trifluromethyl benzoyl chloride, 4-methoxy-3-trifluoromethyl-benzoyl chloride
CID PubChem 2775298
Nom IUPAC chlorure 4-méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzoyl
SMILES COC1=CC=C(C=C1C(F)(F)F)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Indice de réfraction 1.515
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 238.59
Pourcentage de pureté 97%