Learn More
4-Méthoxy-3-(trifluorométhyl)acide phénylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15458215
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15458215
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32845.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1000566-45-9
Formule moléculaire C10H9F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 234.174
Numéro MDL MFCD09832302
Clé InChI SVJBALZZRCDJHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethyl phenylacetic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-3-trifluoromethyl-4-methoxyphenyl acetic acid, 2-4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl aceticacid
CID PubChem 46737531
Nom IUPAC Acide 2-[4-méthoxy-3-(trifluorométhyl)phényl]acétique
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC(=O)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Point de fusion 103°C to 106°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 234.18
Pourcentage de pureté 97%