Learn More
4-méthoxy-4’-nitrobenzophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495367 1 g 1g
11405377 5 g 5g
11415377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22720.03
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1151-94-6 | C14H11NO4 | 257.25 g/mol
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-méthoxy-4′-nitrobenzophénone est utilisée comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1151-94-6
Formule moléculaire C14H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 257.25
Numéro MDL MFCD00178348
Clé InChI DXVSAELNVPXMSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-4'-nitrobenzophenone, 4-methoxyphenyl 4-nitrophenyl methanone, 4-methoxyphenyl-4-nitrophenyl methanone, methanone, 4-methoxyphenyl 4-nitrophenyl, 4-methoxy-phenyl-4-nitro-phenyl-methanone, acmc-1buw2, 4-methoxy-4-nitrobenzophenone, 4-methoxy-4?-nitrobenzophenone, 4-methoxy-4/'-nitrobenzophenone
CID PubChem 347772
Nom IUPAC (4-Méthoxyphényl)-(4-nitrophényl)méthanone
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone
Point de fusion 125°C to 127°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 257.25
Pourcentage de pureté 97%