Learn More
4-Méthoxy-6-méthyl-2H-pyran-2-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417928 1 g 1g
15427928 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417928 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61395.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 672-89-9 | Molecular Formula: C7H8O3 | Molecular Weight: 140.14 g/mol
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one is used as a model compound to study the assignment of ring proton resonances in 4-methoxy-6-nonyl-2H-pyran-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-methoxy-6-méthyl-2H-pyran-2-one est utilisé comme composé modèle pour étudier l’attribution des résonnances de protons dans le4-méthoxy-6-nonyl-2H-pyran-2-one.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 672-89-9
Formule moléculaire C7H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.14
Numéro MDL MFCD00006640
Clé InChI MTZAUZNQAMNFME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-6-methyl-2h-pyran-2-one, methyltriacetolactone, methyltriacetolacton, 2h-pyran-2-one, 4-methoxy-6-methyl, 4-methoxy-6-methyl-pyran-2-one, methyltriacetolacton german, 4-methoxy-6-methyl-2-pyrone, 4mhp, wln: t6ovj do1 f1, 4-methoxy-6-methyl-2-pyranone
CID PubChem 12651
Nom IUPAC 4-méthoxy-6-méthylpyran-2-one
SMILES COC1=CC(=O)OC(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
Point de fusion 83°C to 86°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Poorly soluble in water.
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide