Learn More
4-méthoxy-alpha-toluènethiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10100412 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10100412 25 g Flacon en verre 25g
10667124 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10100412 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150950250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6258-60-2 | Molecular Formula: C8H10OS | Molecular Weight: 154.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6258-60-2
Formule moléculaire C8H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 154.23
Numéro MDL MFCD00004871
Clé InChI PTDVPWWJRCOIIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzyl mercaptan, 4-methoxy-alpha-toluenethiol, 4-methoxybenzylmercaptan, 4-methoxyphenyl methanethiol, 4-methoxy benzylmercaptan, 4-methoxybenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, 4-methoxy, p-methoxybenzyl mercaptan, p-methoxybenzylthiol, p-methoxybenzylmercaptan
CID PubChem 80407
Nom IUPAC (4-méthoxyphényl)méthanethiol
SMILES COC1=CC=C(CS)C=C1
Specifica
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-α-toluenethiol
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1070g/mL
Point d’ébullition 90°C to 95°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4CH2SH
Indice de réfraction 1.5720 to 1.578
Quantité 25 g
Beilstein 06, 901
Gravité spécifique 1.107
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 154.23
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Identificativo prodotto
  • 4-Methoxy-alpha-toluenethiol
RUO– À des fins de recherche uniquement
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.