Learn More
4-Methoxy Moxonidine, TRC
Code produit 30040633
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30040633 100 mg 100mg
18021550 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30040633 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM264545100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75439-01-9
Formule moléculaire C10 H15 N5 O2
Poids moléculaire (g/mol) 237.26
Synonyme N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine, Moxonidine Imp. B (EP), 4-Methoxymoxonidine
Nom IUPAC N-(4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-yl)imidazolidin-2-imine
SMILES COc1nc(C)nc(OC)c1N=C2NCCN2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine (4-Methoxymoxonidine)
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H15N5O2/c1-6-13-8(16-2)7(9(14-6)17-3)15-10-11-4-5-12-10/h4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,15)
Poids de la formule 237.1226