Learn More
4-méthoxy-N-(2-méthylbenzyl)benzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15425628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425628 250 mg 250mg
15415628 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425628 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59346.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 331638-66-5
Formule moléculaire C16H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 255.317
Numéro MDL MFCD01154205
Clé InChI CVDCGDPYWBZBAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-n-2-methylbenzyl benzamide, 4-methoxy-n-2-methylphenyl methyl benzamide, cbmicro_011456, cambridge id 6073509, 4-hydroxymethyl-n-2-methylbenzyl benzamide
CID PubChem 789734
Nom IUPAC 4-méthoxy-N-[(2-méthylphényl)méthyl]benzamide
SMILES CC1=CC=CC=C1CNC(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-N-(2-methylbenzyl)benzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 274.31
Pourcentage de pureté 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.