missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methoxy-N-methylaniline, 96%

Code produit 16603813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16603813 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16603813 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H65272.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 5961-59-1 | C8H11NO | 137.182 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 5961-59-1
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.182
Numéro MDL MFCD00008399
Clé InChI JFXDIXYFXDOZIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-p-anisidine, n-methyl-4-anisidine, n-methyl-4-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy-n-methyl, n-methyl-p-ansidine, p-anisidine, n-methyl, 4-methoxy-n-methylbenzenamine, 1-methylamino-4-methoxybenzene, p-methoxy-n-methylaniline, acmc-209mes
CID PubChem 22250
Nom IUPAC 4-methoxy-N-methylaniline
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)OC

Spécification

Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-N-methylaniline
Point de fusion 33°C to 36°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 135°C to 136°C (19 mmHg)
Point d’éclair 110°C (230°F)
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 774640
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.