Learn More
4-méthoxy-N-méthylbenzylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15254894 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15254894 1 g Flacon en verre -
15274894 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15254894 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 451730010
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 702-24-9 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 702-24-9
Formule moléculaire C9H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 151.21
Clé InChI AIJFPNKGGAPZFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-n-methylbenzylamine, n-4-methoxybenzyl-n-methylamine, n-methyl-4-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, 4-methoxyphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-methoxy-n-methyl, 4-methoxy-benzyl-methyl-amine, 4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-p-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methyl-methanamine
CID PubChem 485407
Nom IUPAC 1-(4-méthoxyphényl)-N-méthylméthanamine
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-N-methylbenzylamine
Densité 1.0080g/mL
Point d’ébullition 222.0°C
Point d’éclair 109°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4CH2NCH3
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.008
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.