Learn More
4-Méthoxy-N-phénylbenzamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15456078
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15456078 250 mg 250mg
15446078 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15456078 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H59690.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7465-88-5 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7465-88-5
Formule moléculaire C14H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 227.26
Numéro MDL MFCD00025810
Clé InChI XOJAJRFBOKCXPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-n-phenyl-benzamide, n-phenyl-4-methoxybenzamide, anisanilid, p-anisanilide, 4-methoxyphenyl-n-benzamide, benzamide, 4-methoxy-n-phenyl
CID PubChem 346037
Nom IUPAC 4-méthoxy-N-phénylbenzamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-N-phenylbenzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 227.26
Pourcentage de pureté 97%