Learn More
Dihydrochloride de 4-Methoxy-o-phenylenediamine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439503 5 g 5g
11429503 1 g 1g
11449503 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439503 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12363.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 59548-39-9 | C7H12Cl2N2O | 211.086 g/mol
4-Methoxy-o-phenylenediamine is widely used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals. It is an important precursor for the synthesis of other heterocyclic compounds. It is used in the determination of glyoxal, methylglyoxal, and diacetyl in urine using 4-methoxy-o-phenylenediamine as derivatizing reagent by High-performance liquid chromatography (HPLC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-méthoxy-o-phénylènediamine est généralement utilisée comme intermédiaire pour la synthèse organique et les produits pharmaceutiques. C’est un précurseur important pour la synthèse d’autres composés hétérocycliques. Il est utilisé dans la détermination du glyoxal, du méthylglyoxal et du diacétyl dans l’urine grâce à la 4-méthoxy-o-phénylènediamine servant de réactif de dérivation par chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC).
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides, les chloroformates et les agents oxydants forts. Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59548-39-9
Formule moléculaire C7H12Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 211.086
Numéro MDL MFCD00052003
Clé InChI SXCHMHOBHJOXGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, 4-methoxy-, dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole 2hcl, 4-methoxy-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-benzenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-l,2-phenylene diamine dihydrochloride
CID PubChem 3085161
Nom IUPAC 4-méthoxybenzène-1,2-diamine;dichlorhydrate
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Point de fusion ∼219°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 3699636
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 211.09
Pourcentage de pureté ≥97%