Learn More
4-Methoxy Retinoic Acid, TRC
Code produit 30477987
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30477987 2.5 mg 2.50mg
30477041 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30477987 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2678002.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81121-20-2
Formule moléculaire C21 H30 O3
Poids moléculaire (g/mol) 330.46
Synonyme 4-Methoxyretinoic acid (9CI), (±)-4-Methoxyretinoic acid
Nom IUPAC (2E,4E,6E,8E)-9-(3-methoxy-2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
SMILES COC1CCC(C)(C)C(=C1C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy Retinoic Acid
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H30O3/c1-15(8-7-9-16(2)14-20(22)23)10-11-18-17(3)19(24-6)12-13-21(18,4)5/h7-11,14,19H,12-13H2,1-6H3,(H,22,23)/b9-7+,11-10+,15-8+,16-14+
Poids de la formule 330.2195