Learn More
4-Méthoxy(toluène-d7), CDN
Code produit 30324563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 g
Conditionnement:
0.50g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324563 0.5 g 0.50g
30319371 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30324563 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND68300.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methoxy-4-methylbenzene-D7 (4-methyl-D3,2,3,5,6-D4)
CAS 1036431-36-3
Formule moléculaire C8 D7 H3 O
Quantité 0.5 g
Synonyme Benzene-1,2,4,5-d4, 3-methoxy-6-(methyl-d3)- (ACI), 3-Methoxy-6-(methyl-d3)benzene-1,2,4,5-d4 (ACI), 1-Methoxy-4-(methyl-d3)benzene-2,3,5,6-d4, 4-Methoxytoluene-α,α,α,2,3,5,6-d7, p-Methylanisole-d7, 1-Methoxy-4-methylbenzene-D7 (4-methyl-D3,2,3,5,6-D4)
Formule InChI InChI=1 S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6 H,1-2H3/i1D3,3 D,4 D,5 D,6 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1OC)C([2 H])([2 H])[2 H]
Nom IUPAC 1,2,4,5-tétradeutéro-3-méthoxy-6-(triduutériométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 129.2075
Poids de la formule 129,1171 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique