Learn More
4-Méthoxyaniline-2,3,5,6-d4, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-methoxyaniline |
| CAS | 1219798-55-6 |
| Formule moléculaire | C7 D4 H5 N O |
| Quantité | 0.1 g |
| Synonyme | Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-methoxy- (ACI), 4-Methoxybenzen-2,3,5,6-d4-amine (ACI), 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-methoxyaniline, 4-Methoxyaniline-2,3,5,6-d4, 4-Methoxyaniline-2,3,5,6-D4, p-Anisidine-d4 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5 H,8H2,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(OC)c([2 H])c([2 H])c1N |
| Nom IUPAC | 2,3,5,6-tétradeutéro-4-méthoxyaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 127.177 |
| Poids de la formule | 127.094 g/mol |
| Afficher plus |