Learn More
Chlorhydrate de 4-méthoxyaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methoxyaniline hydrochloride |
| CAS | 20265-97-8 |
| Formule moléculaire | C7H9NO . HCl |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Benzenamine, 4-methoxy-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenamine, 4-methoxy-, hydrochloride (9CI), p-Anisidine, hydrochloride (8CI), 4-Methoxyaniline hydrochloride, 4-Methoxybenzenamine hydrochloride, p-Anisidine monohydrochloride, p-Methoxyaniline hydrochloride, p-Methoxyanilinium chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9NO.ClH/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7;/h2-5H,8H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(N)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-méthoxyaniline ; chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 159.61 |
| Poids de la formule | 159.0451 |