Learn More
4-Méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408700 50 g 50g
11408306 250 g 250g
11498296 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11408700 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15364.18
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 123-11-5 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
4-Methoxybenzaldehyde is widely utilized in the fragrance and flavor industry. It finds application as an important intermediate in the synthesis of other organic compounds, perfumes and pharmaceuticals like antihistamines. It is also used in the preparation of agrochemicals, dyes and plastic additives. A solution of para-anisaldehyde with acid and ethanol is used as stain in thin layer chromatography (TLC), which provides easy identification of different compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthoxybenzaldéhyde est largement utilisé dans l’industrie des parfums et des arômes. Il sert d’intermédiaire important dans la synthèse d’autres composés organiques, parfums et produits pharmaceutiques comme les antihistaminiques. Il est également utilisé dans la préparation de produits agrochimiques, de colorants et d’additifs plastiques. Une solution de para-anisaldéhyde avec de l’acide et de l’éthanol est utilisée comme coloration dans la chromatographie sur couche mince (CCM), qui permet d’identifier facilement différents composés.
Solubilité
Miscible à l’acétone, à l’alcool, à l’éther, au chloroforme et au benzène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts et les agents réducteurs forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-11-5
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00003385
Clé InChI ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategine
CID PubChem 31244
ChEBI CHEBI:28235
Nom IUPAC 4-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzaldehyde
Point de fusion 0°C to 2°C
Densité 1.121
Point d’ébullition 247°C to 249°C
Point d’éclair 116°C (241°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.573
Quantité 50 g
Beilstein 471382
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,663
Informations sur la solubilité Miscible with acetone,alcohol,ether,chloroform and benzene. Immiscible with water.
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Anisaldehyde