Learn More
4-méthoxybenzamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10036063 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10036063 5 g Flacon en verre 5g
10666322 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10036063 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125720050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3424-93-9 | C8H9NO2 | 151.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3424-93-9
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Numéro MDL MFCD00007995
Clé InChI GUCPYIYFQVTFSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-anisamide, p-methoxybenzamide, benzamide, 4-methoxy, 4-methoxy benzamide, p-methyoxybenzamide, unii-z85fx3977e, 4-methoxy-benzamide, 4-anisamide, acmc-1cjjo, 4-methoxylbenzamide
CID PubChem 76959
Nom IUPAC 4-méthoxybenzamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzamide
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 164.0°C to 167.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 295.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4CONH2
Quantité 5 g
Beilstein 10, II, 100
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxybenzamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.