Learn More
4-méthoxybenzamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485207 50 g 50g
11475207 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22614.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3424-93-9 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3424-93-9
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00007995
Clé InChI GUCPYIYFQVTFSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-anisamide, p-methoxybenzamide, benzamide, 4-methoxy, 4-methoxy benzamide, p-methyoxybenzamide, unii-z85fx3977e, 4-methoxy-benzamide, 4-anisamide, acmc-1cjjo, 4-methoxylbenzamide
CID PubChem 76959
Nom IUPAC 4-méthoxybenzamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzamide
Point de fusion 164°C to 167°C
Point d’ébullition 295°C
Quantité 50 g
Beilstein 1862847
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 98%