Learn More
4-Méthoxybenzamidoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15408667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15408667 1 g 1g
15418667 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15408667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52141.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 5373-87-5 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5373-87-5
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD05664434
Clé InChI WVALRFKCJCIVBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzamidoxime, z-n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide, p-methoxybenzamidoxime, n-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide, z-n'-hydroxy-4-methoxybenzene-1-carboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy-benzamidine, n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide, hydroxyimino 4-methoxyphenyl methylamine, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy, p-methoxybenzamideoxime
CID PubChem 5360053
Nom IUPAC N’-hydroxy-4-méthoxybenzènecarboximidamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=NO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzamidoxime
Quantité 1 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%