Learn More
4-Tétrafluoroborate de méthoxybenzènediazonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15452188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452188 25 g 25g
15432188 1 g 1g
15442188 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15452188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55827.14
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 459-64-3 | C7H7BF4N2O | 221.95 g/mol
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate has been used in the preparation of azo coupled cyclic β-enaminones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-tétrafluoroborate de méthoxybenzènediazonium a été utilisé dans la préparation des β-énaminones azoïques cycliques.
Solubilité
Se décompose dans l’eau
Remarques
Stocker à -20°C. Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 459-64-3
Formule moléculaire C7H7BF4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 221.95
Numéro MDL MFCD00011897
Clé InChI CACFTKIREZJSIG-UHFFFAOYSA-J
Synonyme 4-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate, 4-methoxybenzenediazoniumfluoroborate, 4-methoxybenzene diazonium fluoroborate, acmc-1aeuk, ksc236e8f, 4-methoxyphenyldiazonium tetrafluoroborate, p-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate, 4-methoxybenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide
CID PubChem 517233
SMILES [B+3].[F-].[F-].[F-].[F-].COC1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
Point de fusion 142°C to 144°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Decompose in water
Nom IUPAC 4-Méthoxybenzènediazonium ; tétrafluoroborate
Poids de la formule 221.95
Pourcentage de pureté 98%