Learn More
4-méthoxybenzènesulfonamide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10688730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10688730 5 g Flacon en verre 5g
10097739 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10688730 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432910050
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1129-26-6 | C7H9NO3S | 187.213 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1129-26-6
Numéro MDL MFCD00025392
Clé InChI MSFQEZBRFPAFEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzenesulphonamide, p-methoxybenzenesulfonamide, 4-methoxybenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-methoxy, 4-methoxy-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-methoxy, benzenesulfonamide, p-methoxy-6ci,7ci,8ci, 3lka, p-anisolesulfonamide, acmc-1bvgf
CID PubChem 70789
Nom IUPAC 4-méthoxybenzènesulfonamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzenesulfonamide
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 109°C to 113°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H9NO3S
Quantité 5 g
Poids moléculaire (g/mol) 187.213
Poids de la formule 187.22
Pourcentage de pureté ≥94.0%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxybenzenesulfonamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.