Learn More
4-méthoxybenzènesulfonamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352806 25 g 25g
11342806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08961.14
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1129-26-6 | C7H9NO3S | 187.213 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1129-26-6
Formule moléculaire C7H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 187.213
Numéro MDL MFCD00025392
Clé InChI MSFQEZBRFPAFEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzenesulphonamide, p-methoxybenzenesulfonamide, 4-methoxybenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-methoxy, 4-methoxy-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-methoxy, benzenesulfonamide, p-methoxy-6ci,7ci,8ci, 3lka, p-anisolesulfonamide, acmc-1bvgf
CID PubChem 70789
Nom IUPAC 4-méthoxybenzènesulfonamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzenesulfonamide
Point de fusion 110°C to 114°C
Quantité 25 g
Beilstein 2047881
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 187.22
Pourcentage de pureté 98%