Learn More
Chlorure de 4-méthoxybenzènesulfonyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474854 25 g 25g
11484854 100 g 100g
11494854 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474854 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13788.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-68-0 | C7H7ClO3S | 206.64 g/mol
4-Methoxybenzenesulfonyl chloride is used as an anti-HIV as Pharmaceutical Intermediates. It also acts as protecting group agent for various nitrogen functions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-méthoxybenzènesulfonyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique anti-VIH. Il agit également comme agent protecteur de groupe pour diverses fonctions azotées.
Solubilité
Soluble dans le toluène. Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker à 4°C. Conserver dans un endroit frais et sombre. Protéger de l’humidité. Conserver à l’écart des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-68-0
Formule moléculaire C7H7ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 206.64
Numéro MDL MFCD00007446
Clé InChI DTJVECUKADWGMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, p-anisylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-methoxy, 4-methoxybenzenesulphonyl chloride, 4-methoxybenzenesulfonylchloride, 4-methoxy-benzenesulfonyl chloride, p-anisolesulfonyl chloride, p-methoxyphenylsulfonyl chloride, 4-methoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, p-methoxy
CID PubChem 7401
Nom IUPAC 4-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES COC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 37°C to 42°C
Point d’ébullition 119°C to 122°C (0.4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 609005
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in Toluene. Decomposes in water.
Poids de la formule 206.65
Pourcentage de pureté ≥98%