Learn More
4-Méthoxybenzènesulfonyl chlorure, TRC
Code produit 30482861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482861 50 g 50g
30478082 5 g 5g
30467492 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30482861 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33248550G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-68-0
Formule moléculaire C7H7ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 206.65
Nom IUPAC 4-méthoxybenzènsulfonychlorure
SMILES COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzenesulfonyl Chloride
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C7H7ClO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
Poids de la formule 205.9804